Learn More
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol, 99%
Codice prodotto. 11319196
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11319196 5 g 5g
11329196 250 mg 250mg
11309196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11319196 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20345.06
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 2914-69-4 | C4H6O | 70.091 g/mol
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol is used to prepare (S)-(-)-2-tert-butyldimethylsiloxybut-3-yne. It finds application in ruthenium-catalyzed polymerization to get helical polyacetylenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol is used to prepare (S)-(-)-2-tert-butyldimethylsiloxybut-3-yne. It finds application in ruthenium-catalyzed polymerization to get helical polyacetylenes.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2914-69-4
Molecular Formula C4H6O
Molecular Weight (g/mol) 70.091
MDL Number MFCD00190166
InChI Key GKPOMITUDGXOSB-BYPYZUCNSA-N
Synonym s---3-butyn-2-ol, s-3-butyn-2-ol, 2s-but-3-yn-2-ol, s-but-3-yn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2s, s---1-butyn-3-ol, 2s-3-butyn-2-ol, 3r-+-3-hydroxybut-1-yne, s---3-butyn-2-ol, purum gc
PubChem CID 6995470
IUPAC Name (2S)-but-3-yn-2-ol
SMILES CC(C#C)O
Specifica
Density 0.891
Boiling Point 108°C to 109°C
Flash Point 28°C (82°F)
Refractive Index 1.426
Quantity 5 g
UN Number UN2929
Beilstein 4652597
Solubility Information Miscible with water.
Optical Rotation −47° (Neat)
Formula Weight 70.09
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material (S)-(-)-3-Butyn-2-ol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.