Learn More
(S)-(-)-2-(Boc-aminomethyl)-4,4-diethoxypiperidine fumarate, Thermo Scientific™
Product Code. 11455660
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
500mg
Product Code. 11455660
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H25907.ME
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1301706-56-8
Molecular Formula C19H34N2O8
Molecular Weight (g/mol) 418.487
MDL Number MFCD09953464
InChI Key HCNKZGJFFYKTGU-GYDOPSIJSA-N
Synonym 2s-2-aminomethyl-4,4-diethoxypiperidine fumarate, 2-boc protected, fumaric acid; tert-butyl n-2s-4,4-diethoxypiperidin-2-yl methyl carbamate, tert-butyl 2s-4,4-diethoxypiperidin-2-ylmethyl carbamate 2e-but-2-enedioate
PubChem CID 44119501
IUPAC Name (E)-but-2-enedioic acid;tert-butyl N-[[(2S)-4,4-diethoxypiperidin-2-yl]methyl]carbamate
SMILES CCOC1(CCNC(C1)CNC(=O)OC(C)(C)C)OCC.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Specifications
Quantity 500 mg
Formula Weight 418.49
Chemical Name or Material (S)-(-)-2-(Boc-aminomethyl)-4,4-diethoxypiperidine fumarate
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis