Learn More
(S)-(+)-2-Amino-4-phenylbutyric acid ethyl ester hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10743132 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
5g; Glass bottle
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10743132
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 365670050
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 90891-21-7
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 153.0°C to 154.0°C
Color Tan to White
Elemental Analysis 56.76 to 61.48% C, 5.52 to 5.98% N
Loss on Drying 1% max. ()
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Glass Bottle
Molecular Formula C12H17NO2·HCl
MDL Number MFCD00190691
Quantity 5 g
Specific Rotation 39.7
Synonym ethyl s-2-amino-4-phenylbutanoate hydrochloride, l-homophenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-hophe-oet.hcl, ethyl l-homoalaninate hcl, s-ethyl 2-amino-4-phenylbutanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-4-phenylbutanoate hydrochloride, pubchem6054, h-hph-oet.hcl, h-hph-oet. hcl, homophenylalanine ethyl ester hydrochloride
InChI Key PTFKZMFFSIYCOV-MERQFXBCSA-N
SMILES CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)N.Cl
IUPAC Name ethyl (2S)-2-amino-4-phenylbutanoate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 243.73
PubChem CID 2734606
Formula Weight 243.73
Percent Purity 97%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material (S)-(+)-2-Amino-4-phenylbutyric acid ethyl ester hydrochloride
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato