Learn More
(S)-2-(1-BOC-2-pyrrolidinyl)acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Spécification
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 97°C to 101°C |
| Color | White |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| Specific Rotation | −36.6° to −40.6° (20°C, 589nm) (c=1, 4 in DMF) |
| Formula Weight | 229.27 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- (S)-2-(1-BOC-2-pyrrolidinyl)acetic acid
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?