Learn More
Beskrivelse
- Equipped with a protection for overheating of the motor by means of self-locking temperature limiter
- To secure bowls, a stirring shaft protection and clamping fixture are optionally available
- Digital speed display
- Infinitely adjustable speed from 60 to 1400 rpm in two speed ranges
- Push-through agitator shafts
- Overload protection
- Error code display
- Robust, ergonomic design
- Quiet operation
- With constant power-drive
Tekniske data
Tekniske data
| Speed | 60 to 1400 rpm |
| Capacity | 80 L |
| Display | LED |
| Voltage | 240 V |
| Wattage | 220 w |
| Height (Metric) | 346 mm |
| Width (Metric) | 123 mm |
| Electrical Requirements | 240V, 50/60Hz, 220w |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Material | Alu-Cast Coating/Thermoplastic Polymer |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?