Learn More
Ruthenium(IV) oxide hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Ru 54-60%
Product Code. 11335687
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11335687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043403.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
Chemical catalyst, important material for producing resistance and capacitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32740-79-7
Molecular Formula O2Ru
Molecular Weight (g/mol) 133.07
MDL Number MFCD00149846
InChI Key WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dioxoruthenium
SMILES O=[Ru]=O
Spezifikation
Melting Point 1200°C (sublimation)
Color Black
Physical Form Powder
Quantity 1 g
UN Number UN1479
Solubility Information It is soluble in fused alkalis. It is insoluble in water.
Formula Weight 133.07 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grade Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 54 to 60%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Ruthenium (IV) oxide hydrate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Oxidising solid Category 2
Gefahrenhinweis
  • H272-May intensify fire; oxidiser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P220-Keep/Store away from clothing/combustible materials.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt