Learn More
R&D Systems™ Rufinamide
Description
Board spectrum anticonvulsant. Prolongs the inactivation of sodium channels and limits the frequency of action potential firing in cultured and acutely isolated neurons. Displays anticonvulsive activity in a range of animal seizure models.
Specifications
Specifications
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Formula Weight | 238.19 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 238.198 |
| Chemical Name or Material | Rufinamide |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?