Learn More
Rubidium, 99.75% (metals basis)
Codice prodotto. 11329728
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11329728 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11329728 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044214.03
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7440-17-7 | Rb | 85.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Silver
CAS 7440-17-7
Appearance Silver-colored solid
Quantity 1 g
Odor Odorless
Assay Percent Range 99.75% (Metals basis)
Molecular Formula Rb
MDL Number MFCD00134055
Synonym unii-mlt4718tjw, mlt4718tjw, rubidio, rubidium-103, rubidium-106, atom, rubidium, isotope of mass 103, rubidium, isotope of mass 106, un1423 dangerous when wet
InChI Key IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Rb]
IUPAC Name rubidium
Molecular Weight (g/mol) 85.47
PubChem CID 5357696
ChEBI CHEBI:33322
Chemical Name or Material Rubidium
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
What type of container is Rubidium 99.75% (metal basis) sold in?
Cat. No. 044214.xx Rubidium 99.75% (metal basis) is ampouled under Argon.
Cat. No. 010315.xx Rubidium 99.75% (metal basis) is vacuum sealed in a breakseal ampoule.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.