Learn More
Abeba™ Rubber 5200 Shoes
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
missing translation for 'unitSize'
1 pair
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
- Smooth leather white
- PU midsole
- Slip resistance special rubber outsole sole
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- Leather top layer
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB SRC |
| Color | White |
| Material | Leather |
| Size | 40 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Rubber |
| Style | 5200 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu