Få mere at vide
Jenway™ RS232 to USB Converter
Produktkode 11430609
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 Ea.
Förpackningsstorlek
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity unitSize
11430609 1 Ea. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11430609 missing translation for 'mfr' Jenway™ missing translation for 'supplierNo' 9995979
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Converts RS232 to USB for computers without a serial port
  • Converts RS232 to USB for computers without a serial port
  • For use with Jenway Spectrophotmeters, Conductivity and pH Meters
Tekniske data
Quantity 1 Ea.
Product Type RS232 to USB Converter
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.