Learn More
Bochem™ Round Stainless Steel Wire Baskets with Handle
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (Metric) Outer | 120 mm |
| Weight (Metric) | 186 g |
| Includes | Handle |
| Product Type | Wire Basket |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?