Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Rotenone
Beskrivning
Mitochondrial electron transport chain inhibitor (IC50 = 1.7 - 2.2 μM at complex I). Inhibits NADH oxidation by cardiac sarcoplasmic reticulum (IC50 = 3.4 nM). Commonly used pesticide and induces Parkinsonism in animal models. May also inhibit autophagy induction; blocks lysosomal degradation of autophagic vacuoles. Cell-permeable and brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 83-79-4 |
| Quantity | 50 mg |
| Molecular Formula | C23H22O6 |
| Formula Weight | 394.42 |
| Purity | >95% |
| Molecular Weight (g/mol) | 394.423 |
| Chemical Name or Material | Rotenone |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?