Learn More
Heidolph™ Rotavac Vario Pumping Units
Codice prodotto. 11706399 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Pump Type:
Pumping Unit
missing translation for 'unitSize':
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Pump Type missing translation for 'unitSize'
11706399 Pumping Unit Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11706399 missing translation for 'mfr' Heidolph™ missing translation for 'supplierNo' 5910014200
Estimated Shipment: 28-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
For use with Hei-VAP Value and Hei-VAP Advantage. Heidolph™ Rotavac Vario Pumping Unit is a fully controllable stand-alone pumping unit including vacuum controller.
  • Three-stage diaphragm pump is made from chemical-resistant material
  • High suction capacity of 1.7 m3/h for fastest evacuation
  • Achieves an ultimate vacuum of 5mbar
  • Precise vacuum control avoids bumping and eliminates foaming of your evaporation solution
  • Can be combined with a condenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensions (L x W x H) 263 x 193 x 299 mm
Weight (Metric) 6 kg
Pump Type Pumping Unit
Enclosure Rating IP65
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.