Learn More
Edwards Vacuum™ Rotary Vane Vacuum Pumps
Descrizione
- Dual frequency: 110-120V or 230V, 50/60Hz
- Very quiet: sound pressure at 1m is 48dB(A)
- Rugged design: improved water vapour handling, 290g/hr at vapour pressures up to 80mbar
- Integral inlet valve: fast acting shut off valve prevents oil suck back in the event of power failure
- Available accessories: exhaust nozzle and mains cable
- Applications: analytical instruments; cryogenics; furnaces; thin layer deposition; high energy physics; vacuum ovens; evaporation; rotary evaporators; freeze drying; centrifugal forces; vacuum forming; distillation/extraction apparatus; filtration; fume hoods/glove boxes; impregnation; backing high vacuum systems.
Specifica
Specifica
| Description | Two stage, oil-sealed, sliding vane |
| Model | RV3 |
| Noise Level | 48 dbA |
| Temperature (Metric) Max | 40°C |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Overall Height (Metric) | 225 mm |
| Pump Type | Wet Pump, Oil Rotary Vane Pump Two-Stage |
| Oil Capacity | 0.7 L |
| Applications | Thin Layer Deposition |
| Maximum Pressure | 3.0 x 10-2 mbar |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?