Learn More
Kartell™ Ribbed Bottom PVC Photo Trays
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x W x H):
Interior: 250 x 200 x 60 mm; Exterior: 302 x 250 x 60 mm
Interior: 320 x 260 x 70 mm; Exterior: 385 x 325 x 75 mm
Interior: 350 x 300 x 80 mm; Exterior: 420 x 375 x 85 mm
Interior: 430 x 330 x 90 mm; Exterior: 505 x 405 x 95 mm
Interior: 520 x 420 x 90 mm; Exterior: 600 x 495 x 100 mm
Interior: 540 x 420 x 180 mm; Exterior: 635 x 515 x 190 mm
Interior: 675 x 530 x 100 mm; Exterior: 765 x 620 x 110 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 10
Pack of 4
Pack of 5
Descripción
Sloping Sides allow stacking. Kartell™ Ribbed Bottom PVC Photo Trays have a ribbed base for photographic purposes.
- Manufactured from PVC for strength and chemical resistance
- Recommended temperature max: 65°C; PVC can be used at 75°C for short periods
- Sloping sides enable the dishes to be stacked
- Available in wide range of sizes
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensions (L x W x H) | Interior: 250 x 200 x 60 mm; Exterior: 302 x 250 x 60 mm |
| Color | White |
| Height (Metric) | 60 mm (Interior), 60 mm (Exterior) |
| Length (Metric) | 250 mm (Interior), 302 mm (Exterior) |
| Material | PVC |
| Type | Photographic Tray |
| Width (Metric) | 200 mm (Interior), 250 mm (Exterior) |
| No. per Pack | 1 Piece |
| Shape | Rectangular |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido