Learn More
Novus Biologicals™ Rhesus Macaque Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Produktkod. 18656581 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
5 Slides
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
18656581 5 Slides
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18656581 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP278079
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Quantity 5 Slides
Species Rhesus Macaque
For Use With (Application) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.