Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reversible Microtube Racks with Lid
Produktkode 11761253 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Blue
Blue, Green, Red, Yellow
Fluorescent Green
Fluorescent Green, Fluorescent Orange, Fluorescent Pink, Purple
Fluorescent Orange
Green
Pink
Purple
Red
Yellow
Förpackningsstorlek
Each
Pack of 12
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11761253
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 862011
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Store samples securely and rapidly identify them with this reversible microtube rack with lid, which features a low-profile design with an alphanumeric grid.
Store samples securely and rapidly identify them with Thermo Scientific™ Reversible Microtube Racks with Lid. These racks feature a stable, low-profile design with an alphanumeric grid.
  • Hold 0.2mL tubes on one side, 0.5mL tubes on the other
  • Lid protects samples and allows stacking
  • 100% Recycled plastic
  • Several colors available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Product Type Reversible Microtube Rack
Description Reversible Microtube Rack
Color Green
Holds Tubes (0.2 mL), Tubes (0.5 mL)
Material Recycled Plastic
Stackable Yes
No. per Case 12 Racks
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.