Läs mer
RETSCH MM 400 Mixer Mills: Grinding Jars
Produktkod. 10232912 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Stainless Steel
Zirconium Oxide
Capacity (Metric):
25 mL
35 mL
50 mL
Sample Volume (Metric):
10 mL
15 mL
20 mL
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10232912
missing translation for 'mfr': RETSCH 01.462.0201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
For use with MM 400 Mixer Mills
Assorted sizes and materials
Specifikationer
Product Type Grinding Jar
Capacity (English) 0.84 oz.
Capacity (Metric) 25 mL
Closure Type Screw Top
For Use With (Application) Ideal for leak-proof grinding
For Use With (Equipment) MM 400 mixer mill
Material Zirconium Oxide
Particle Size 8 mm
Sample Volume (English) 0.33 oz.
Sample Volume (Metric) 10 mL
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.