Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ Repositionable Vinyl Printer Labels
Beskrivelse
- Repositionable rubber-based adhesive
- Semi-gloss finish
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized |
| Description | BMP71 Label Printer Labels |
| Adhesive Type | Rubber, Repositionable |
| Color | White |
| Finish | Semi-gloss |
| Material | Vinyl |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Printer Label |
| For Use With (Application) | Electrical component marking |
| For Use With (Equipment) | BMP™71 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?