Learn More
BRAND™ Replacement PFA Screw Cap
Product Code. 10680254 Shop All Brand Products
Click to view available options
Closure Size:
GL 18
GL 25
Unit Size:
Each
Product Code. 10680254
Brand: BRAND™ 129252
Only null left
Add to basket
Add to basket
Replacement PFA Screw Cap suitable for use with a range of volumetric flasks.
  • Constructed of PFA
  • For use with volumetric flasks
  • Replacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material PFA
For Use With (Equipment) Volumetric Flask
Height (Metric) 2.2 cm
Length (Metric) 8 cm
Product Type Screw cap
Width (Metric) 3.4 cm
Closure Size GL 25
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis