Learn More
Corning™ CoolCell™ FTS30 Vial Module
Descripción
Corning CoolCell FTS30 Vial Module is a holder for 30 1.0 mL or 2.0 mL cryogenic vials that allows one-step insertion and removal of all 30 vials at once. It fits into a standard 5.0 x 5.0 x 2.0 inch cryostorage box and is compatible with dry ice and liquid nitrogen.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | White |
| For Use With (Application) | Holding cryogenic vials |
| No. per Case | 10 |
| No. per Pack | 10 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?