Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Contact Plate Sterile Sabouraud Dextrose Agar w/Lecithin, Polysorbate 80 (pH 5.6) (Irradiated)
Description
Thermo Scientific™ Remel Contact Plate Sterile Sabouraud Dextrose Agar with Lecithin, Polysorbate 80 (pH 5.6) (Irradiated) is used for the cultivation of yeast and fungi.
- Contact Plates Sterile are double bagged plus a 3rd bag is enclosed for customer use (Double + Bag)
- These products are manufactured in a clean room and validated sterile by gamma radiation
- The Contact Plates Sterile listed are made using GripFit™ technology, which ensures the lid remains in place during handling and yet can be easily removed during environmental monitoring
Spécification
Spécification
| Description | Contact Plates; Sabouraud Dextrose Agar w/Lecithin; Gamma irradiated |
| Format | Contact - Double Bag |
| Product Type | Agar |
| Quantity | 10/Pk. |
Not intended for IVD use.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?