Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Neisseria meningitidis
Product Code. 13295589
Change view
Click to view available options
Description:
Group A
Group B
Group C
Group D
Group W135
Unit Size:
2mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Description Unit Size
13295589 Group W135 2mL
13255589 Group C 2mL
13245589 Group A 2mL
11414079 Group D 2mL
13215599 Group B 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 13295589 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. R30167401
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
Used for serological identification of N. meningitidis by rapid slide agglutination and CIE procedures.
Remel Agglutinating Sera are used for serological identification of N. meningitidis by rapid slide agglutination and CIE procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Group W135
CE Marker Yes
Detectable Analytes N. meningitidis
Type Neisseria Meningitidis Test Kit
Organism Group Group W135
Target Organism Class Neisseria Meningitidis
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.