Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Warning Sign
Product Code. 10694725
Change view
Click to view available options
Height (Metric):
200 mm
315 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Height (Metric) unitSize
10694725 200 mm Each
10410884 315 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10694725 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 252200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Certifications/Compliance ISO 7010
Alternate Part Number PIC 300-TRI 200-B7527
Material Polypropylene
Quantity 1 Ea.
Description Reinforced Polypropylene
For Use With (Application) Variety of applications both indoors and outdoors
Height (Metric) 200 mm
Thickness 0.369 mm
Width (Metric) 200 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Shape Triangular
Displayed Text Warning of Flammable Materials
Product Type Warning Sign
Color Black on Yellow
Mehr anzeigen Weniger anzeigen