Learn More
Reinecke Salt, Honeywell™
Product Code. 15628070 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Poly bottle
Unit Size:
100g
25g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15628070
missing translation for 'mfr': Honeywell Research Chemicals R412625G
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Suitable for use as a reagent for choline determination
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13573-16-5
MDL Number MFCD00066638
Specifikationer
Melting Point 268°C to 272°C
Physical Form Solid
Quantity 25 g
Linear Formula NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]
UN Number NONH for all modes of transport
Formula Weight 336.43g/mol
Packaging Poly bottle
Chemical Name or Material Reinecke salt
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.