Learn More
Descrizione
- Soft and lightweight liner made of 50% recycled polyester equivalent to 1 plastic bottle of 500 mL (PET)
- Flexible and durable nitrile foam coating provides a secure grip and an excellent abrasion resistance
- Ultra fine coating for maximum tactile sensitivity
- Packed by 10 pairs in a biodegradable polybag
- Gloves are certified by the GRS (Global recycled Standard)
- Close-fitting liner for a comfortable wearing experience
- Elasticated wrist provides a secure fit
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | CE CAT II |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN388, EN420 |
| Chlorinated | No |
| Coated Area | Palm |
| Construction | Knit |
| Coating Material | Nitrile Foam |
| Color | Green, Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Exterior Finish | Partially Textured |
| Hand | Specific |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?