Learn More
Fisherbrand™ Red Rubber Tubing, Medium Wall
Product Code. 11527053 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
3.2 mm
8.0 mm
9.5 mm
12.7 mm
Thickness (Metric):
1.5 mm
3.2 mm
Unit Size:
10m
Product Code. 11527053
A light and flexible tubing option for transferring liquids, gases and dilute acids.
  • Higher resilience than most other polymers
  • Temperature range: −40° to +70°C
  • Light and flexible, for transferring liquids, gases and dilute acids
  • Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents (see neoprene tubing)
Specifikationer
Diameter (Metric) Inner 9.5 mm
Material Rubber
Overall Length (Metric) 10 m
Thickness (Metric) 3.2 mm
For Use With (Application) For transferring liquids, gases and dilute acids
Color Red
Flexibility Flexible
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.