Learn More
Heidolph™ Receiving Flask
For use with rotary evaporators
71.75€ - 1460.00€
Specifica
Color Clear
Material Glass
Type Receiving Flask
Standard Taper Joint Number Center 35/20
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Volume (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
10005791
missing translation for 'viewDocuments'
Heidolph™
514-82000-00
250 mL
71.75€
Each
Estimated Shipment: 14-03-2025
to see stock.
Aggiungi al carrello
10660113
missing translation for 'viewDocuments'
Heidolph™
514-83000-00
500 mL
76.90€
Each
Estimated Shipment: 02-04-2025
to see stock.
Aggiungi al carrello
10249601
missing translation for 'viewDocuments'
Heidolph™
514-84000-00
1000 mL
87.15€
Each
Estimated Shipment: 12-03-2025
to see stock.
Aggiungi al carrello
10030972
missing translation for 'viewDocuments'
Heidolph™
15-300-004-11
10 L
1460.00€
Each
Estimated Shipment: 14-03-2025
to see stock.
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With S 35/20
  • Part number 15-300-004-11: includes drain valves
    • Included as a standard for all Hei-VAP Industrial models
Specifica
Specifica
Clear
Glass
Receiving Flask
35/20
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato