missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX Ready-to-Assay™ PAR2 Receptor Frozen Cells
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2 Vials of Cells
missing translation for 'unitSize'
2 ampoules
Beschreibung
The Ready-to-Assay™ PAR2 Receptor Frozen Cells are a simple, thaw-and-assay cell format for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This assay assesses ligand (e.g. PAR2) based activation of F2RL1 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cells overexpress F2RL1 alongside endogenous high levels of a promiscuous G-protein, coupling the receptor to the calcium signaling pathway. Upon activation of F2RL1 , the resulting calcium activity can be fluorescently assayed. Ready-to-assay kits consist of two vials of the cells in a convenient thaw-and-use format.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay Entry | PAR2 |
| For Use With (Application) | Frozen Cells |
| Primary Agonist | PAR2 |
| Quantity | 2 Vials of Cells |
| Target Entry | F2RL1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur