Learn More
Beskrivelse
- Strong motor for a high range of speeds
- Additional temperature control mode for faster heating
- Exact temperature and speed setting via digital display
- Set safety temperature limit displayed digitally
- Hot top indicator
- Digital error code display
- Enclosed assembly guarantees long service life
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Type | EU |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?