missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Raw 264.7 CoCl2 treated/Untreated Cell Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Preparation Method | RAW264.7 whole cell lysate is provided as a Western blot positive control. The lysates are provided as a set of treated and untreated samples. Use 10 μL / lane for a standard mini-gel blot (1.0 mg/mL). |
| Quantity | 2 Vials |
| Host Species | Mouse |
| Content And Storage | Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Target | Raw 264.7 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?