Learn More
MP Biomedicals™ Ratchet Nut v3.0 Blue
Alle ansehen MP Biomedical Produkte
Click to view available options
Packaging Quantity:
1 Pk.
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- Securing knob used to maintain the tube holder adapters on the central axis or 3 step assembly of the FastPrep-24™ instruments.
- Due to its high torque, it is particularly recommended for the heaviest adapters and especially for metal tube holders.
- Can be used on: FastPrep-24™ Classic or FastPrep-24™ 5G
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Ratchet Nut |
| For Use With (Equipment) | FastPrep-24™ Classic, FastPrep-24™ 5G |
| Packaging Quantity | 1 Pk. |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur