Få mere at vide
R&D Systems™ Rat TrkA (NP_067600) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18759797
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
18759797 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18759797 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC0969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10µg
    Save 43.40€
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1
The Rat TrkA (NP_067600) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for TrkA, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The TrkA insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Ordreinfo
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Quantity 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.