Learn More
R&D Systems™ Rat IL-2 DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantity:
15 x 96-well Plates
Conditionnement:
1 set
Description
The Rat IL-2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies rat IL-2.
Spécification
Spécification
| Quantity | 15 x 96-well Plates |
| Conjugate | Biotin |
| Assay Range | 62.50 to 4000 pg/mL |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Gene ID (Entrez) | 116562 |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu