Description
- Rapid V. Cholerae O1 Test is an immunochromatographic membrane assay that uses highly sensitive antibodies to detect V. cholerae antigens in stool sample, environmental water or solid food specimens.
- The reagent pad of the test strip contains colored colloidal gold conjugated with monoclonal antibodies against V. cholerae O1 antigens.
- The reaction membrane contains the secondary antibodies for V. cholerae O1 antigens, which are pre-immobilized in the test line.
- This test is only to be used by healthcare professionals. It cannot be used alone as the basis for the diagnosis and exclusion of cases.
- CE-marked
- Accurate result within 10 minutes
- One-step procedure
- No cross-reaction
- For professional use
Spécification
Spécification
| Disease | Cholera |
| Form | Test card |
| Detection Method | Rapid Detection |
| Sample Type | Environmental Sample, Food Sample |
| Species | Vibrio cholerae O1 |
| Reaction Speed | 10 min. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?