Learn More
Beschreibung
- Rain jacket
- Material: 100% polyester with PU coating 170 gsm
- Color: yellow
- Long jacket with adjustable hood, adjustable hem, elastic sleeve hem
- Front flap with zipper and press button, two side pockets and flap, comfortable to wear
- Sizes: S-3XL
- Oversize surcharge from Gr. XXL + 10% do not wash, do not bleach, do not dry, do not iron, do not clean
Spezifikation
Spezifikation
| Size | Small |
| Gender | Men's |
| Material | Polyester |
| Color | Yellow |
| Closure Type | Zipper |
| Disposable | Reusable |
| Product Type | Rain Jacket |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?