Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Product Line | Novus |
| Quantity | 1 mg |
| For Use With (Application) | Soluble in DMSO. |
| Target | Radicicol |
| Type | Radicicol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?