missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
rac Desethyl Oxybutynin-d11 Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Desethyl Oxybutynin-d11 Hydrochloride |
| CAS | 1216405-15-0 |
| Molecular Formula | C20 D11 H16 N O3 . H Cl |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | α-(Cyclohexyl-d11)-α-hydroxybenzeneacetic Acid 4-(Ethylamino)-2-butynyl Ester Hydrochloride Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H/i4D2,7D2,8D2,13D2,14D2,18D; |
| SMILES | Cl.[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(O)(C(=O)OCC#CCNCC)c2ccccc2)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC Name | 4-(ethylamino)but-2-ynyl 2-hydroxy-2-phenyl-2-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)acetate;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 376.96 |
| Formula Weight | 376.2448 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?