Learn More
(R,R)-1,2-Di(1-naphthyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 95%, ee 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15477535
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize':
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity missing translation for 'unitSize'
15477535 250 mg 250mg
11301889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15477535 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H25989.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1055301-17-1
Molecular Formula C22H22Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 385.332
MDL Number MFCD09265310
InChI Key SHNGCXWOHADIKG-XZHZQXPNSA-N
Synonym r,r-bis-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-bis-4-methoxyphenyl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 1-naphthyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, r,r-1,2-di 1-naphthyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 1r,2r-1,2-bis naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-di 1-naphthyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
PubChem CID 45925673
IUPAC Name (1R,2R)-1,2-dinaphthalen-1-ylethane-1,2-diamine;dihydrochloride
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(C(C3=CC=CC4=CC=CC=C43)N)N.Cl.Cl
Especificaciones
Quantity 250 mg
Formula Weight 385.35
Percent Purity 95%
Assay ee 99%
Chemical Name or Material (R,R)-1,2-Di(1-naphthyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.