Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 665 for Human Serpin A12
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detectable Analytes | Serpin A12 |
| Gene ID (Entrez) | 145264 |
| Intended Use | Control |
| Quantity | 1 Each |
| Source | Human |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?