Learn More
R&D Systems™ Proteome Purify 2 Mouse Serum Protein Immunodepletion Resin
Beschreibung
Analysis of low abundance proteins by even the most sensitive of methods for proteomics greatly benefits from the removal of high abundance proteins that may interfere with their detection.
- Improves visualization of target proteins
- Allows user to increase protein load or concentration
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 40 Tests |
| Product Type | Immunodepletion Resin |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?