Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Mouse Cytokine Array Kit, Panel A
Artikelnummer. 18037641
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Packungsgröße:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18037641 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18037641 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. ARY006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    684.00€
    646.80€ / 1 sets
    Save 37.20€
    5% Off
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Proteome Profiler Mouse Cytokine Array Kit, Panel A requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
The Proteome Profiler Mouse Cytokine Array Kit, Panel A contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 40 different cytokine antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Quantity 1 Kit