Learn More
R&D Systems™ Mouse GPR64 (AAN33058) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18785908
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
18785908 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18785908 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC0919
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10µg
    Save 43.40€
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
G Protein-coupled Receptor 64
The Mouse GPR64 (AAN33058) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for GPR64, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The GPR64 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Order Info
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene mGpr64
Accession Number AAN33058
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Insert Type 3034bp
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Mouse
Quantity 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.