Learn More
R&D Systems™ Mouse Frizzled-9 (NP_034376) VersaClone cDNA
Product Code. 18431230
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
Product Code. 18431230
Brand: R&D Systems™ RDC0791
FZD9
The Mouse Frizzled-9 (NP_034376) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Frizzled-9, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Frizzled-9 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Order Info
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gene mFZD9
Accession Number NP_034376
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Insert Type 1792bp
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Mouse
Quantity 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.