Learn More
R&D Systems™ Human CD36/SR-B3 (NP_000063) VersaClone cDNA
Code produit 18472390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18472390 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18472390 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC0546
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Scavenger Receptor Class B, Member 3
The Human CD36/SR-B3 (NP_000063) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CD36/SR-B3, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The CD36/SR-B3 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Informations sur la commande
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gene hCD36
Accession Number NP_000063
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Insert Type 1432bp
Gene Alias CD36, CD36 antigen, CD36 molecule (thrombospondin receptor), Collagen R, FA6-152, FAT, FATCHDS7, Fatty acid translocase, Glycoprotein IIIb, GP3Bthrombospondin receptor), GPIIIb, GPIV, Leukocyte differentiation antigen CD36, PAS IV, PAS-4, Platelet collagen receptor, platelet glycoprotein 4, Platelet glycoprotein IV, SCARB3, scavenger receptor class B, member 3, SRB3, SR-B3, Thrombospondin R, Thrombospondin receptor
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Quantity 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.