Learn More
Tocris Bioscience™ Blasticidin S HCl
Description
Blasticidin S HCl is an antibiotic. Selection reagent for bis, bsr and BSD transformed cells.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Blasticidin S HCl |
| CAS | 3-9-3513 |
| Synonym | (S)-4-[[3-Amino-5-[(aminoiminomethyl)methylamino]-1-oxopentyl]amino]-1-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,2,3,4-tetradeoxy-β-D-erythro-hex-2-enopyranuronic acid hydrochloride |
| Quantity | 25 mg |
| Solubility | Soluble to 10mM in water |
| Molecular Formula | C17H26N8O5·HCl |
| Formula Weight | 458.9 |
| Physical Form | Solid |
| Product Type | Bioactive Small Molecule |
| Purity | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?