Learn More
Tocris Bioscience™ AM 6545
Description
AM 6545 is a high affinity and selective CB1 antagonist (Ki = 3.3 nM). Exhibits >100-fold selectivity for CB1 over CB2 receptors. Improves glucose homeostasis, reverses hepatic steatosis and reduces body weight in diet-induced obese mice. Orally available and non-brain penetrant.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | AM 6545 |
| CAS | 1245626-05-4 |
| Synonym | 5-[4-(4-Cyano-1-butyn-1-yl)phenyl]-1-(2,4-dichlorophenyl)-N-(1,1-dioxido-4-thiomorpholinyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility | Soluble to 20mM in DMSO |
| Molecular Formula | C26H23Cl2N5O3S |
| Formula Weight | 556.46 |
| Physical Form | Solid |
| Product Type | Bioactive Small Molecule |
| Purity | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?