Learn More
Quickfit™ Screwthread Tubes for Glass Blowers
Description
- Unbadged (free from ceramic inscriptions) to avoid charring when badge is subject to direct heat
- External threading fits standard GL thread sizes
- For use by Glassblowers in the construction of laboratory glassware
- Borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- Designed for use with a range of plastic screwcaps, silicone rubber rings, screwthread connectors, and PTFE washers
Specifica
Specifica
| Length (Metric) | 145 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| For Use With | the construction of laboratory glassware |
| Thread Size | GL 18 |
| Diameter (Metric) | 15.4 mm |
| Product Type | Screwthread Tube |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?