Learn More
Quickfit™ Right Angle Tubing Adapter
Product Code. 11342035
Click to view available options
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Unit Size:
Each
Product Code. 11342035
Brand: Quickfit MF10/2B/SC
Quickfit™ Right Angle Tubing Adapter are available in a variety of cone sizes.
  • With right angle connection for attachment of rubber hose etc
  • Detachable plastic screwthread connectors allow flexible tubing to be fitted easily and safely
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cone Size 19/26
For Use With (Equipment) Flexible tubing, Rubber hose
Includes Detachable Plastic screw thread connector
Material Borosilicate Glass
Product Type Right angle tubing adapter
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.