Learn More
SVL™ Quick Release Clamp for SVL™ Flat-flange Joints
Click to view available options
Material:
Stainless Steel
Unit Size:
Each
Description
- One piece construction
- Manufactured from stainless steel
- Can be secured and removed in a single movement with an adjustable locking tab
Specifications
Specifications
| Quantity | 1 Ea. |
| Type | Quick Release Clamp |
| Material | Stainless Steel |
| For Use With (Equipment) | 100 mm Flange |
| For Use With (Application) | Securing SVL Lids To Reaction Vessels |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur